Imprimer
Palmitate d'isopropyle tech. 85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
L04276.AK L04276.AU L04276.0F
L04276.AKEA 31 EUR
L04276.AK L04276.AU L04276.0F
Palmitate d'isopropyle tech. 85%, grade Technique
Palmitate d'isopropyle
Purity: 85% CAS No.: 142-91-6 Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 298.51 Flash Point: 183°(361°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: 11-13° Boiling Point: 160°/2mm Beilstein Reference: 1786567 MDL No.: MFCD00008993
Formule: C₁₉H₃₈O₂
Point d'ébullition: 160 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 11…13 °C
Densité: 0.852
Point d'éclair: 183 °C (361 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008993
Numéro CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1