Benzyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl Parahydroxybenzoate
B3768-5G
B3768-25G
TCIAB3768-5GEA
24.2
EUR
TCIAB3768-5G
TCIAB3768-25G
Benzyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Benzyle hydroxy-4 benzoate
Formule:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228.25 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00016471 Numéro CAS: 94-18-8 EINECS: 202-311-9 ONU: 3077 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 114.0 deg-C |
Protein impurity test (SDS-PAGE) | to pass test |