Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
B3754-5G B3754-25G
TCIAB3754-5GEA 71.5 EUR
TCIAB3754-5G TCIAB3754-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065574
Numéro CAS: 62965-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (C=1、AcOH)