Imprimer
Oxyde de bis(2-bromoéthyle) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
B3752-5G B3752-25G
TCIAB3752-5GEA 27.5 EUR
TCIAB3752-5G TCIAB3752-25G
Oxyde de bis(2-bromoéthyle) ≥98.0% (par GC)
Oxyde de bis(2-bromoéthyle)
Formule: C₄H₈Br₂O
MW: 231.93 g/mol
Point d'ébullition: 45°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00039196
Numéro CAS: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %