Imprimer
o-Bromotoluène-α-thiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3747-5G B3747-25G
TCIAB3747-5GEA 145 EUR
TCIAB3747-5G TCIAB3747-25G
o-Bromotoluène-α-thiol ≥98.0% (par GC)
o-Bromotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₇BrS
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD04038925
Numéro CAS: 143888-85-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %