Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
B3744-5G B3744-25G
TCIAB3744-5GEA 50.6 EUR
TCIAB3744-5G TCIAB3744-25G
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD03095093
Numéro CAS: 29241-60-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C