Imprimer
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine
B3732-1G B3732-5G
TCIAB3732-1GEA 194 EUR
TCIAB3732-1G TCIAB3732-5G
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par GC)
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₁BrN₂
MW: 263.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042495
Numéro CAS: 850413-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C