Imprimer
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxynicotinic acid, 5-Bromo-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid
B3729-5G B3729-1G
TCIAB3729-5GEA 159 EUR
TCIAB3729-5G TCIAB3729-1G
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.49 g/mol
Point de fusion: 245°C
Numéro MDL: MFCD07363801
Numéro CAS: 104612-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dbb85dc1e0b3f2b61635bd08c1c7212a14dfbd8&vid=8dbb85dc1e0b3f2b61635bd08c1c7212a14dfbd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %