Imprimer
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boc-Homopro-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pipecolic Acid, Boc-HomoPro-OH, 1-Boc-L-pipecolic Acid, (S)-1-Boc-2-piperidinecarboxylic Acid, Boc-Pip-OH, (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
B3700-1G B3700-5G
TCIAB3700-1GEA 22 EUR
TCIAB3700-1G TCIAB3700-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151904
Numéro CAS: 26250-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -48.0 deg (C=1, MeOH)