Imprimer
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-7-azaindole
B3675-1G B3675-5G
TCIAB3675-1GEA 42.9 EUR
TCIAB3675-1G TCIAB3675-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179276
Numéro CAS: 74420-15-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 193.0 deg-C