Imprimer
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-tert-Butyl N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-glutamate, 5-tert-Butyl N-Fmoc-D-glutamate, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
B3669-1G B3669-5G
TCIAB3669-1GEA 22 EUR
TCIAB3669-1G TCIAB3669-5G
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Formule: C₂₄H₂₇NO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077055
Numéro CAS: 104091-08-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=1, MeOH)