Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-4-nitro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NO2)-OH, Boc-D-Phe(4-NO₂)-OH
B3668-1G B3668-5G
TCIAB3668-1GEA 44 EUR
TCIAB3668-1G TCIAB3668-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310.31 g/mol
Point de fusion: 115°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069880
Numéro CAS: 61280-75-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=1, MeOH)