2-(4-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
B3655-1G
B3655-5G
TCIAB3655-1GEA
71.5
EUR
TCIAB3655-1G
TCIAB3655-5G
2-(4-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (par GC, azote total)
2-(4-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine
Formule:
C₁₆H₁₂BBrN₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD16038141 Numéro CAS: 927384-44-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |