Imprimer
2-(3-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
B3654-1G B3654-5G
TCIAB3654-1GEA 90.2 EUR
TCIAB3654-1G TCIAB3654-5G
2-(3-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (par GC, azote total)
2-(3-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine
Formule: C₁₆H₁₂BBrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16038145
Numéro CAS: 927384-43-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %