Imprimer
Boc-N-methyl-D-alanine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-N-Me-Ala-OH, N-Boc-N-methyl-L-alanine
B3651-25G B3651-5G
TCIAB3651-25GEA 67.1 EUR
TCIAB3651-25G TCIAB3651-5G
Boc-N-methyl-D-alanine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Boc-N-methyl-D-alanine
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037242
Numéro CAS: 16948-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 94.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=1, ethanol)