Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-D-alanine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: BOC-N-methyl-D-alanine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid, Boc-N-Me-D-Ala-OH, N-Boc-N-methyl-D-alanine
B3650-1G B3650-5G
TCIAB3650-1GEA 17.6 EUR
TCIAB3650-1G TCIAB3650-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-D-alanine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-D-alanine
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063137
Numéro CAS: 19914-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +31.0 deg (C=1, ethanol)