Enantate de méthyle zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
MQ200
8.14926.0100
8.14926.0500
8.14926.0100EA
37.9
EUR
8.14926.0100
8.14926.0500
Enantate de méthyle zS, Sigma-Aldrich®
Enantate de méthyle
Formule:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Point d'ébullition: 172 Point de fusion: –56 °C Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009537 Numéro CAS: 106-73-0 EINECS: 203-428-8 ONU: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 12,04695 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -56 °C |
Molar Mass | 144.21 g/mol |
Boiling Point | 173 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 57 °C |
Density | 0.880 g/cm3 (20 °C) |