Imprimer
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
B3644-25G B3644-5G
TCIAB3644-25GEA 115 EUR
TCIAB3644-25G TCIAB3644-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.276 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862877
Numéro CAS: 98303-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C