Imprimer
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
B3643-25G B3643-5G
TCIAB3643-25GEA 142 EUR
TCIAB3643-25G TCIAB3643-5G
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233.27 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673144
Numéro CAS: 19099-93-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C