Imprimer
2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Binicotinic Acid, [2,2'-Bipyridine]-3,3'-dicarboxylic acid
B3622-1G B3622-5G
TCIAB3622-1GEA 66 EUR
TCIAB3622-1G TCIAB3622-5G
2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244.21 g/mol
Point de fusion: 261°C
Numéro MDL: MFCD00226068
Numéro CAS: 4433-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %