Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, (S)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-2-Nal-OH
B3617-1G B3617-5G
TCIAB3617-1GEA 69.3 EUR
TCIAB3617-1G TCIAB3617-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Formule: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315.37 g/mol
Point de fusion: 100°C
Numéro MDL: MFCD00079671
Numéro CAS: 58438-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +47.0 deg (C=1, EtOH)