Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-Cl)-OH, (R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine
B3613-1G B3613-5G
TCIAB3613-1GEA 57.2 EUR
TCIAB3613-1G TCIAB3613-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299.75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00076978
Numéro CAS: 57292-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=1, EtOAc)