Benazepril Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-((S)-3-(((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-1-yl)acetic acid hydrochloride, (3S)-3-[(1S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid Hydrochloride
B3611-1G
B3611-5G
TCIAB3611-1GEA
93.5
EUR
TCIAB3611-1G
TCIAB3611-5G
Benazepril Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benazepril hydrochloride
Formule:
C₂₄H₂₈N₂O₅ MW: 460.96 g/mol Point de fusion: 183°C |
Numéro MDL:
MFCD00895734 Numéro CAS: 86541-74-4 Merck Index: 14,01031 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -134.0 to -140.0 deg (C=1, EtOH) |