Imprimer
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B3597-25G B3597-5G
TCIAB3597-25GEA 174 EUR
TCIAB3597-25G TCIAB3597-5G
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid
Formule: C₁₆H₁₅BrO₂
MW: 319.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321300
Numéro CAS: 37742-98-6
EINECS: 253-648-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %