Imprimer
Benzyl phenyl carbonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbonic Acid Benzyl Phenyl Ester
B3574-25G B3574-5G
TCIAB3574-25GEA 148 EUR
TCIAB3574-25G TCIAB3574-5G
Benzyl phenyl carbonate ≥95.0% (par GC)
Benzyl phenyl carbonate
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD07784341
Numéro CAS: 28170-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %