Imprimer
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3573-1G B3573-5G
TCIAB3573-1GEA 187 EUR
TCIAB3573-1G TCIAB3573-5G
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (par GC)
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₁₈H₂₆B₂N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD11656086
Numéro CAS: 934365-16-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C