Imprimer
sec-Butyl butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3559-5ML B3559-25ML
TCIAB3559-5MLEA 61.6 EUR
TCIAB3559-5ML TCIAB3559-25ML
sec-Butyl butyrate ≥98.0% (par GC)
sec-Butyl butyrate
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 152°C
Numéro CAS: 819-97-6
EINECS: 212-465-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %