Imprimer
9-(4-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3554-1G B3554-5G
TCIAB3554-1GEA 17.6 EUR
TCIAB3554-1G TCIAB3554-5G
9-(4-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Formule: C₁₈H₁₂BrN
Numéro MDL: MFCD11617969
Numéro CAS: 57102-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C