1,3-Bis(3-aminophenoxy)-5-chlorobenzene dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
3,3'-((5-Chloro-1,3-phenylene)bis(oxy))dianiline dihydrochloride
B3550-1G
B3550-5G
TCIAB3550-1GEA
196
EUR
TCIAB3550-1G
TCIAB3550-5G
1,3-Bis(3-aminophenoxy)-5-chlorobenzene dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
1,3-Bis(3-aminophenoxy)-5-chlorobenzene dihydrochloride
Formule:
C₁₈H₁₅ClN₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD14708170 Numéro CAS: 99503-73-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |