Imprimer
cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
B3518-1G B3518-5G
TCIAB3518-1GEA 50.6 EUR
TCIAB3518-1G TCIAB3518-5G
cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453252
Numéro CAS: 222530-33-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C