2,2'-Bicinchoninic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
[2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylic Acid, 2,2′-Bicinchoninic acid
B3509-1G
B3509-5G
TCIAB3509-1GEA
44
EUR
TCIAB3509-1G
TCIAB3509-5G
2,2'-Bicinchoninic acid ≥98.0% (par HPLC)
2,2'-Bicinchoninic acid
Formule:
C₂₀H₁₂N₂O₄ Point de fusion: 365°C |
Numéro MDL:
MFCD00068342 Numéro CAS: 1245-13-2 EINECS: 214-990-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |