Imprimer
(S)-3-(4-(tert-Butoxy)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3485-1G B3485-5G
TCIAB3485-1GEA 25.3 EUR
TCIAB3485-1G TCIAB3485-5G
(S)-3-(4-(tert-Butoxy)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-3-(4-(tert-Butoxy)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formule: C₁₈H₂₇NO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065598
Numéro CAS: 47375-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -18.0 deg (C=1, DMF)