Imprimer
4-tert-Butyldiphenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3484-100G B3484-25G
TCIAB3484-100GEA 223 EUR
TCIAB3484-100G TCIAB3484-25G
4-tert-Butyldiphenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butyldiphenyl sulphide
Formule: C₁₆H₁₈S
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD06200845
Numéro CAS: 85609-03-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %