Imprimer
(1R,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2S)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, (1R,2S)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl (1R,2S)-2-aminocyclohexylcarbamate, (1R,2S)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine
B3478-1G B3478-5G
TCIAB3478-1GEA 146 EUR
TCIAB3478-1G TCIAB3478-5G
(1R,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09952106
Numéro CAS: 364385-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %