Imprimer
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC) (contains ca. 10% Ethyl Acetate) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Magenta-Gal, Mag-Gal
B3469-100MG B3469-20MG
TCIAB3469-100MGEA 154 EUR
TCIAB3469-100MG TCIAB3469-20MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC) (contains ca. 10% Ethyl Acetate) pour recherche biochimique
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210022
Numéro CAS: 93863-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
beta-Galactosidase detection test to pass test