Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3464-1G
B3464-5G
TCIAB3464-1GEA
117
EUR
TCIAB3464-1G
TCIAB3464-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (par GC)
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formule:
C₁₀H₆S₂ |
Numéro CAS:
267-65-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 196.0 to 200.0 deg-C |