Imprimer
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B3452-1G B3452-200MG
TCIAB3452-1GEA 154 EUR
TCIAB3452-1G TCIAB3452-200MG
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formule: C₁₇H₈F₁₂N₂S
MW: 500.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00829878
Numéro CAS: 1060-92-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0caa59bec00356e9fd94c380fab7bc6d872427e9&vid=0caa59bec00356e9fd94c380fab7bc6d872427e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 157.0 deg-C