Imprimer
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(3-hydroxy-3-amyl)benzene, 1,3-Bis(1-ethyl-1-hydroxypropyl)benzene, 3,3'-(m-Phenylene)di-3-pentanol, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetraethyl-1,3-benzenedimethanol
B3436-25G B3436-5G
TCIAB3436-25GEA 458 EUR
TCIAB3436-25G TCIAB3436-5G
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene ≥90.0% (par GC)
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene
Formule: C₁₆H₂₆O₂
MW: 250.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD14708166
Numéro CAS: 676465-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %