Imprimer
(S)-N-tert-Butyldecahydroisoquinoline-3-carboxamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B3410-25G B3410-5G
TCIAB3410-25GEA 186 EUR
TCIAB3410-25G TCIAB3410-5G
(S)-N-tert-Butyldecahydroisoquinoline-3-carboxamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-N-tert-Butyldecahydroisoquinoline-3-carboxamide
Formule: C₁₄H₂₆N₂O
Numéro MDL: MFCD01313226
Numéro CAS: 136465-81-1
EINECS: 420-380-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -70.0 to -76.0 deg (C=1, MeOH)