Imprimer
O-tert-Butyl-L-threonine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R)-2-Amino-3-(tert-butoxy)butanoic acid, H-Thr(tBu)-OH
B3398-1G B3398-5G
TCIAB3398-1GEA 17.6 EUR
TCIAB3398-1G TCIAB3398-5G
O-tert-Butyl-L-threonine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-tert-Butyl-L-threonine
Formule: C₈H₁₇NO₃
Point de fusion: 260°C
Numéro MDL: MFCD00037766
Numéro CAS: 4378-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -46.0 deg (C=2, MeOH)