Imprimer
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether)
B3378-25G B3378-5G
TCIAB3378-25GEA 0 EUR
TCIAB3378-25G TCIAB3378-5G
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (par GC)
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther
Formule: C₁₀H₂₆O₃Si₂
Point d'ébullition: 87°C
Numéro CAS: 16654-74-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %