Imprimer
Bezafibrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-(2-(4-Chlorobenzamido)ethyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-[4-[2-(4-Chlorobenzamido)ethyl]phenoxy]isobutyric Acid
B3346-25G B3346-5G
TCIAB3346-25GEA 274 EUR
TCIAB3346-25G TCIAB3346-5G
Bezafibrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bezafibrate
Formule: C₁₉H₂₀ClNO₄
MW: 361.82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078970
Numéro CAS: 41859-67-0
EINECS: 255-567-9
Merck Index: 14,01195
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C