O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B3340-25G
B3340-5G
TCIAB3340-25GEA
143
EUR
TCIAB3340-25G
TCIAB3340-5G
O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester
Formule:
C₁₂H₂₅NO₃ Point d'ébullition: 70°C |
Numéro MDL:
MFCD00077109 Numéro CAS: 5854-78-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +2.0 to +4.0 deg (C=1, EtOH) |