Imprimer
Boc-Aib-OH ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: BOC-α-Methylalanine, N-Boc-alpha-methylalanine, 2-(Boc-amino)isobutyric Acid, Boc-Aib-OH
B3323-25G B3323-5G
TCIAB3323-25GEA 82.5 EUR
TCIAB3323-25G TCIAB3323-5G
Boc-Aib-OH ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Boc-Aib-OH
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042973
Numéro CAS: 30992-29-1
EINECS: 250-421-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C