5-tert-Butyl-1-pentafluorophenyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Fmoc-Glu(OtBu)-OPfp, Fmoc-Glu(OtBu)-Opfp, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Pentafluorophenyl Ester, N-Fmoc-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Pentafluorophenyl Ester, 5-tert-Butyl 1-Pentafluorophenyl N-Fmoc-L-glutamate, N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester pentafluorophenyl ester
B3318-1G
B3318-5G
TCIAB3318-1GEA
40.7
EUR
TCIAB3318-1G
TCIAB3318-5G
5-tert-Butyl-1-pentafluorophenyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-tert-Butyl-1-pentafluorophenyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate
Formule:
C₃₀H₂₆F₅NO₆ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00065647 Numéro CAS: 86061-04-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -17.0 ~ -21.0 deg (C=1, CHCl3) |