N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
B3304-1G
B3304-5G
TCIAB3304-1GEA
40.7
EUR
TCIAB3304-1G
TCIAB3304-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Formule:
C₁₄H₁₈FNO₄ MW: 283.30 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00079672 Numéro CAS: 41153-30-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +17.0 to +23.0 deg (C=1, EtOH) |