Imprimer
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethanepalladium(II) diacetate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B3292-1G B3292-200MG
TCIAB3292-1GEA 176 EUR
TCIAB3292-1G TCIAB3292-200MG
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethanepalladium(II) diacetate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethanepalladium(II) diacetate
Formule: C₁₆H₁₈O₄PdS₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09842752
Numéro CAS: 858971-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %