Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Phenylglycinol, (S)-tert-Butyl (2-hydroxy-1-phenylethyl)carbamate, N-Boc-L-2-phenylglycinol, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-phenylethanol
B3272-1G B3272-5G
TCIAB3272-1GEA 23.1 EUR
TCIAB3272-1G TCIAB3272-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol ≥98.0% (par GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274206
Numéro CAS: 117049-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +39.0 deg (C=1, CHCl3)