Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3271-1G B3271-5G
TCIAB3271-1GEA 40.7 EUR
TCIAB3271-1G TCIAB3271-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol ≥93.0% (par GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Numéro MDL: MFCD01883039
Numéro CAS: 67341-01-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 141.0 to 147.0 deg-C