Imprimer
trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-[(Boc-amino)methyl]cyclohexanecarboxylic Acid, trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
B3253-25G B3253-5G
TCIAB3253-25GEA 194 EUR
TCIAB3253-25G TCIAB3253-5G
trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257.33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673773
Numéro CAS: 27687-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C